4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 3820 DKK
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Molekylvægt: 297.0158 g/mol
Smeltepunkt: 92…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458134
CAS-nummer: 161320-00-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III