4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9303-1G PC9303-25G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 164 DKK
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08459288
CAS-nummer: 161622-14-6