Ytterbium(III)trifluormethansulphonat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ytterbium (III) triflate
PC9300-25G PC9300-5G PC9300-100G
APOSPC9300-25GEA 1530 DKK
APOSPC9300-25G APOSPC9300-5G APOSPC9300-100G
Ytterbium(III)trifluormethansulphonat 97%
Ytterbium(III)trifluormethansulphonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Yb
Molekylvægt: 620.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200261
CAS-nummer: 54761-04-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II