2-Fluor-3-methoxybenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9295-25G PC9295-5G PC9295-100G
APOSPC9295-25GEA 1030 DKK
APOSPC9295-25G APOSPC9295-5G APOSPC9295-100G
2-Fluor-3-methoxybenzoesyre 99%
2-Fluor-3-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179621
CAS-nummer: 137654-20-7