2,6-Difluornicotinsyre 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9294-25G PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA 1310 DKK
APOSPC9294-25G APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
2,6-Difluornicotinsyre 96%
2,6-Difluornicotinsyre
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064047
CAS-nummer: 171178-50-0