2,6-Difluorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 491 DKK
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorphenylboronsyre 98%
2,6-Difluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Smeltepunkt: 147…149 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792436
CAS-nummer: 162101-25-9