2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9289-5G PC9289-1G PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA 850 DKK
APOSPC9289-5G APOSPC9289-1G APOSPC9289-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631539
CAS-nummer: 261763-22-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II