6-Fluor-o-toluonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 164 DKK
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluor-o-toluonitril 99%
6-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Smeltepunkt: 43…45 °C
Flammepunkt: 90.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660277
CAS-nummer: 198633-76-0