6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 164 DKK
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 119…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658162
CAS-nummer: 90259-27-1