2-Fluor-6-methylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-6-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 349 DKK
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluor-6-methylbenzaldehyd 98%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258962
CAS-nummer: 117752-04-2