3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethanenitrile, Benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro-, 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC9277-1G PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA 567 DKK
APOSPC9277-1G APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258960
CAS-nummer: 305800-58-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III