α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 164 DKK
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258959
CAS-nummer: 216755-57-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III