3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Cyano-5-nitrobenzotrifluoride
PC9255-5G PC9255-1G PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA 218 DKK
APOSPC9255-5G APOSPC9255-1G APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃N₂O₂
Molekylvægt: 216.1200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412207
CAS-nummer: 20566-80-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III