4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G
PC9254-1G
PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA
4570
DKK
APOSPC9254-10G
APOSPC9254-1G
APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₈H₈F₃N Kogepunkt: 98…99 °C/13mmHg Smeltepunkt: 20…25 °C Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 84 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03701068 CAS-nummer: 67169-22-6 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...