1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9252-25G PC9252-5G
APOSPC9252-25GEA 1080 DKK
APOSPC9252-25G APOSPC9252-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
Formel: C₄H₂Cl₂F₆O
Kogepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094547
CAS-nummer: 56860-82-3