3-Fluor-2-formylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9249-1G PC9249-25G PC9249-5G
APOSPC9249-1GEA 0 DKK
APOSPC9249-1G APOSPC9249-25G APOSPC9249-5G
3-Fluor-2-formylpyridin 97%
3-Fluor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Smeltepunkt: 51…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781234
CAS-nummer: 31224-43-8