2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9243-1G PC9243-5G
APOSPC9243-1GEA 164 DKK
APOSPC9243-1G APOSPC9243-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236293
CAS-nummer: 247113-91-3