2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9219-1G PC9219-250MG PC9219-5G
APOSPC9219-1GEA 197 DKK
APOSPC9219-1G APOSPC9219-250MG APOSPC9219-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Smeltepunkt: 173…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741353
CAS-nummer: 505084-59-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III