3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9216-1G PC9216-5G PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA 175 DKK
APOSPC9216-1G APOSPC9216-5G APOSPC9216-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236305
CAS-nummer: 247113-90-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III