4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9212-500MG PC9212-250MG
APOSPC9212-500MGEA 0 DKK
APOSPC9212-500MG APOSPC9212-250MG
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278781
CAS-nummer: 247113-89-9