Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 3660 DKK
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 212…214 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00794680
CAS-nummer: 338968-28-8