2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 1810 DKK
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈BrF₃O₂
Smeltepunkt: 71…72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094546
CAS-nummer: 541550-00-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III