1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9205-1G PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA 218 DKK
APOSPC9205-1G APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClFN₅
Smeltepunkt: 212…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051986
CAS-nummer: 16018-83-0