4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9200-1G PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA 305 DKK
APOSPC9200-1G APOSPC9200-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052227
CAS-nummer: 172932-10-4