2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 1010 DKK
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Smeltepunkt: 79…83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08741351
CAS-nummer: 100366-75-4