2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 164 DKK
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08532501
CAS-nummer: 878207-82-0