4-(Trifluormethyl)anthranilsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9193-25G PC9193-5G PC9193-100G
APOSPC9193-25GEA 502 DKK
APOSPC9193-25G APOSPC9193-5G APOSPC9193-100G
4-(Trifluormethyl)anthranilsyre 98%
4-(Trifluormethyl)anthranilsyre
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Smeltepunkt: 175…176 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00519334
CAS-nummer: 402-13-1