2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 2680 DKK
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO₂
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08146649
CAS-nummer: 321-24-4