(2-Fluor-4-methoxyphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC9191-1G PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA 186 DKK
APOSPC9191-1G APOSPC9191-5G
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)eddikesyre
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800744
CAS-nummer: 883531-28-0