2-Fluor-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 2690 DKK
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluor-3-nitropyridin
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kogepunkt: 109…110 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095068
CAS-nummer: 1480-87-1