1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9181-25G PC9181-5G
APOSPC9181-25GEA 3930 DKK
APOSPC9181-25G APOSPC9181-5G
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone
Formel: C₃F₆O₃S
Kogepunkt: 46,5 °C
Massefylde: 1,667 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082475
CAS-nummer: 773-15-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III