2-Chlor-5-Fluorbenzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9177-5G PC9177-1G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 872 DKK
APOSPC9177-5G APOSPC9177-1G APOSPC9177-25G
2-Chlor-5-Fluorbenzylamin 97%
2-Chlor-5-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213626
CAS-nummer: 202522-23-4