4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 164 DKK
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.1300 g/mol
Kogepunkt: 76…78 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272402
CAS-nummer: 65754-26-9