4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 763 DKK
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BFNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08277236
CAS-nummer: 352530-22-4