2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 436 DKK
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsyre
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Molekylvægt: 268.82 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08532500
CAS-nummer: 959997-88-7