2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9154-1G PC9154-250MG PC9154-500MG PC9154-2.5G
APOSPC9154-1GEA 752 DKK
APOSPC9154-1G APOSPC9154-250MG APOSPC9154-500MG APOSPC9154-2.5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458129
CAS-nummer: 590372-17-1