4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9151-1G PC9151-50MG PC9151-250MG PC9151-500MG
APOSPC9151-1GEA 2850 DKK
APOSPC9151-1G APOSPC9151-50MG APOSPC9151-250MG APOSPC9151-500MG
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796588
CAS-nummer: 588702-67-4