4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G PC9145-5G
APOSPC9145-25GEA 437 DKK
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆FNO₄S
Molekylvægt: 219.19 g/mol
Smeltepunkt: 148…157 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00025066
CAS-nummer: 453-72-5