5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 186 DKK
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 184…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774128
CAS-nummer: 131747-40-5