5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9132-1G PC9132-5G
APOSPC9132-1GEA 164 DKK
APOSPC9132-1G APOSPC9132-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 133…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04113632
CAS-nummer: 80194-69-0