3-(Difluormethoxy)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 305 DKK
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluormethoxy)benzoesyre 98%
3-(Difluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smeltepunkt: 105…108 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236224
CAS-nummer: 4837-19-8