3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 164 DKK
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 191.1100 g/mol
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375386
CAS-nummer: 87407-12-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III