3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 164 DKK
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H3BrF3N
Kogepunkt: 97…99 °C/26mmHg
Smeltepunkt: 40…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458124
CAS-nummer: 590371-58-7