2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9125-1G PC9125-5G
APOSPC9125-1GEA 523 DKK
APOSPC9125-1G APOSPC9125-5G
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄H₂Br₂F₆
Kogepunkt: 62 °C/300mmHg
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 384-50-9