3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G PC9122-1G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 763 DKK
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G APOSPC9122-25G
3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon 98%
3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631329
CAS-nummer: 177942-50-6