N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9117-25G PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA 6520 DKK
APOSPC9117-25G APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Formel: C₆H₁₁ClFNO
Kogepunkt: 113…115 °C/27mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00101818
CAS-nummer: 364-94-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III