1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911392-1G PC911392-5G
APOSPC911392-1GEA 0 DKK
APOSPC911392-1G APOSPC911392-5G
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione
Formel: C₁₀H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463139
CAS-nummer: 29681-98-9