3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC911322-1G PC911322-250MG PC911322-5G
APOSPC911322-1GEA 393 DKK
APOSPC911322-1G APOSPC911322-250MG APOSPC911322-5G
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95+%
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅F₂N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13191632
CAS-nummer: 706805-37-0