Boc-L-pentafluorophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9113-1G PC9113-25G PC9113-5G
APOSPC9113-1GEA 765 DKK
APOSPC9113-1G APOSPC9113-25G APOSPC9113-5G
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Formel: C₁₄H₁₄F₅NO₄
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151893
CAS-nummer: 34702-60-8