3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9112-25G PC9112-5G
APOSPC9112-25GEA 4200 DKK
APOSPC9112-25G APOSPC9112-5G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formel: C₄H₂F₆O₂
Kogepunkt: 125 °C
Smeltepunkt: 46…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464165
CAS-nummer: 564-10-3